2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3889-5G PC3889-1G PC3889-25G
APOSPC3889-5GEA 73 EUR
APOSPC3889-5G APOSPC3889-1G APOSPC3889-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formule: C₃H₅F₃O₃S
Dichtheid: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025058
CAS nummer: 25236-64-0
UN: 3265
ADR: 8,III