1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 43.8 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₄FNO₂
Kookpunt: 205 °C
Smeltpunt: 22…24 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007282
CAS nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III