2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 32.2 EUR
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569398
CAS nummer: 132715-69-6