3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 26.3 EUR
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 141…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569540
CAS nummer: 176548-70-2