5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3921-5G PC3921-1G
APOSPC3921-5GEA 0 EUR
APOSPC3921-5G APOSPC3921-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Smeltpunt: 44…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940426
CAS nummer: 13656-57-0
UN: 1759
ADR: 8,III