4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3922-1G PC3922-250MG
APOSPC3922-1GEA 658 EUR
APOSPC3922-1G APOSPC3922-250MG
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091386
CAS nummer: 286932-78-3
UN: 1760
ADR: 8,II