5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2,4-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G PC3924-100G
APOSPC3924-1GEA 22 EUR
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G APOSPC3924-100G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Smeltpunt: 34…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940424
CAS nummer: 287172-61-6
UN: 3261
ADR: 8,II