5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 110 EUR
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄ClF₂NO₂S
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940427
CAS nummer: 13656-56-9
UN: 1759
ADR: 8 III