2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 22 EUR
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
Kookpunt: 49 °C/32mmHg
Dichtheid: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426408
CAS nummer: 3932-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III