2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 48.3 EUR
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Smeltpunt: 139…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134238
CAS nummer: 7304-32-7