4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 22 EUR
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Kookpunt: 92 °C/15mmHg
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007058
CAS nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3