2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 171 EUR
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Smeltpunt: 70…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042299
CAS nummer: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III