Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetate, Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate, 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester
PC3939-25G PC3939-5G PC3939-100G
APOSPC3939-25GEA 29.2 EUR
APOSPC3939-25G APOSPC3939-5G APOSPC3939-100G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Formule: C₁₀H₈Cl₂FNO₃
Smeltpunt: 66…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799535
CAS nummer: 96568-04-6