2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 55.5 EUR
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Kookpunt: 105…110 °C/25mmHg
Dichtheid: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024576
CAS nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8