2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
PC3941-100G PC3941-25G PC3941-500G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 54.1 EUR
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-500G APOSPC3941-250G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
Smeltpunt: 152…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799517
CAS nummer: 82671-06-5