4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-1KG PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 95 EUR
APOSPC3950-100G APOSPC3950-1KG APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Kookpunt: 91…92 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007059
CAS nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III