5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 40.9 EUR
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Kookpunt: 198…199 °C
Smeltpunt: 23 °C
Dichtheid: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039741
CAS nummer: 393-09-9