4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3954-5G PC3954-1G PC3954-25G
APOSPC3954-5GEA 117 EUR
APOSPC3954-5G APOSPC3954-1G APOSPC3954-25G
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂FNO
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01214150
CAS nummer: 70001-45-5