3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3957-10G PC3957-5G PC3957-1G
APOSPC3957-10GEA 395 EUR
APOSPC3957-10G APOSPC3957-5G APOSPC3957-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035864
CAS nummer: 1031929-10-8
UN: 3265
ADR: 8,II