(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC3962-1G
PC3962-25G
PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA
24.9
EUR
APOSPC3962-1G
APOSPC3962-25G
APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₀FN Kookpunt: 76 °C/22mmHg Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 68 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03093090 CAS nummer: 374898-01-8 UN: 2735 ADR: 8,II |