(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 217 EUR
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Formule: C₈H₈FNO₂
Smeltpunt: 290 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042726
CAS nummer: 84145-28-8