6-Fluoropicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3966-1G PC3966-5G PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA 22 EUR
APOSPC3966-1G APOSPC3966-5G APOSPC3966-10G
6-Fluoropicolinic acid 98%
6-Fluoropicolinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
Smeltpunt: 139…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181193
CAS nummer: 402-69-7