2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 61.4 EUR
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Smeltpunt: 120…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051970
CAS nummer: 403-19-0