2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 168 EUR
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042446
CAS nummer: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4