1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 379 EUR
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Kookpunt: 240…242 °C
Dichtheid: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407974
CAS nummer: 22236-07-3