2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
PC3972-1G PC3972-5G PC3972-10G
APOSPC3972-1GEA 87.6 EUR
APOSPC3972-1G APOSPC3972-5G APOSPC3972-10G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.13 g/mol
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042447
CAS nummer: 402-14-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III