4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 54.1 EUR
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Smeltpunt: 73…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042528
CAS nummer: 394-33-2