Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 205 EUR
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Formule: C₁₂H₈F₂S₂
Kookpunt: 308 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318104
CAS nummer: 63930-17-6