5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 93.5 EUR
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 30…37 °C
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007107
CAS nummer: 446-36-6
EINECS: 207-168-6