4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3985-5G PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA 577 EUR
APOSPC3985-5G APOSPC3985-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃FN₂O₃
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1,455 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 65303-82-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III