1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 322 EUR
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃ClF₆
Kookpunt: 150…154 °C
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631638
CAS nummer: 327-76-4
UN: 1993
ADR: 3,III