2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3990-25G PC3990-5G
APOSPC3990-25GEA 221 EUR
APOSPC3990-25G APOSPC3990-5G
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₃F₆NO
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053173
CAS nummer: 31253-34-6