4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 70.1 EUR
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 210…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143263
CAS nummer: 112704-79-7