1,1-Difluoro-1-butene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 1510 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formule: C₄H₆F₂
Kookpunt: 3,7 °C/760mmHg
Dichtheid: 1,0216 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038010
CAS nummer: 407-09-0
UN: 3161
ADR: 2.1,