3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4004-1G PC4004-25G PC4004-5G
APOSPC4004-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4004-1G APOSPC4004-25G APOSPC4004-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241.19 g/mol
Smeltpunt: 100…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094233
CAS nummer: 503179-70-2