tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400500-1G PC400500-250MG
APOSPC400500-1GEA 725 EUR
APOSPC400500-1G APOSPC400500-250MG
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₂F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199252
CAS nummer: 1364663-23-9