2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid, 2,6-Difluoro-3-(propylsulphonamido)benzoic acid
PC400507-25G PC400507-5G
APOSPC400507-25GEA 403 EUR
APOSPC400507-25G APOSPC400507-5G
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18157658
CAS nummer: 1103234-56-5