2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400516-1G PC400516-5G
APOSPC400516-1GEA 70.1 EUR
APOSPC400516-1G APOSPC400516-5G
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Formule: C₁₆H₁₉FN₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698741
CAS nummer: 518048-03-8