3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400524-1G PC400524-250MG
APOSPC400524-1GEA 175 EUR
APOSPC400524-1G APOSPC400524-250MG
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Formule: C5H4BrFN2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185327
CAS nummer: 1214326-89-2