1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 110 EUR
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
Smeltpunt: 72…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18205954
CAS nummer: 137081-41-5