Spautin-1 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)quinazolin-4-amine, 6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine
PC400581-10MG PC400581-100MG PC400581-50MG
APOSPC400581-10MGEA 104 EUR
APOSPC400581-10MG APOSPC400581-100MG APOSPC400581-50MG
Spautin-1 98+%
Spautin-1
Formule: C₁₅H₁₁F₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16962292
CAS nummer: 1262888-28-7