6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400601-1G PC400601-250MG PC400601-5G
APOSPC400601-1GEA 271 EUR
APOSPC400601-1G APOSPC400601-250MG APOSPC400601-5G
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Smeltpunt: 45…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128898
CAS nummer: 34486-23-2