3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 177 EUR
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01055887
CAS nummer: 610259-30-8