(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 203 EUR
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formule: C₆H₅ClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10568286
CAS nummer: 129015-68-5