(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-(dimethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Bromo-2-dimethylamino-5-trifluoromethylpyridine
PC400629-1G PC400629-250MG PC400629-500MG PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA 245 EUR
APOSPC400629-1G APOSPC400629-250MG APOSPC400629-500MG APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Formule: C₈H₈BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384845
CAS nummer: 216765-95-6