(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400633-1G PC400633-250MG PC400633-500MG PC400633-2.5G
APOSPC400633-1GEA 245 EUR
APOSPC400633-1G APOSPC400633-250MG APOSPC400633-500MG APOSPC400633-2.5G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568276
CAS nummer: 95355-49-0