(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400635-1G PC400635-250MG PC400635-500MG PC400635-2.5G PC400635-5G
APOSPC400635-1GEA 368 EUR
APOSPC400635-1G APOSPC400635-250MG APOSPC400635-500MG APOSPC400635-2.5G APOSPC400635-5G
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384847
CAS nummer: 1299607-81-0