2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400701-1G PC400701-5G
APOSPC400701-1GEA 0 EUR
APOSPC400701-1G APOSPC400701-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Kookpunt: 69 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143061
CAS nummer: 286440-92-4