5-Fluoropyrimidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 192 EUR
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formule: C4H4FN3
Kookpunt: 222,7 °C/760mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00223685
CAS nummer: 811450-26-7