3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400710-25G PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-25GEA 0 EUR
APOSPC400710-25G APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Smeltpunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116054
CAS nummer: 84315-24-2